Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 150 mm
308.00 CHF - 343.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser mit variablem Bereich |
---|---|
Genauigkeit | ±2% (Endwert) |
Nenndruck | 200 psig |
Anschlüsse | 1/8 Zoll NPT (F) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Anwendungen, die hohe Auflösung erfordern |
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15389482
|
Masterflex™
03294-14 |
814 ml/min |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15397460
|
Masterflex™
03217-28 |
8.678 ml/min |
308.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15358912
|
Masterflex™
03294-06 |
137 ml/min |
343.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11745499
|
Masterflex™
03217-18 |
1.682 ml/min |
308.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Durchflussmesser mit variablem Bereich | |
200 psig | |
Ideal für Anwendungen, die hohe Auflösung erfordern | |
± 0,25 % |
±2% (Endwert) | |
1/8 Zoll NPT (F) | |
150 mm | |
121 °C |