Learn More
3M™ 1500 Graffiti-Entferner
Entfernt Graffiti; zwei Arten von Entferner, je nach Oberflächenart
Marke: 3M™ 7000082039
284.33 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die flüssige Form des Lösungsmittels ermöglicht ein schnelles Eindringen und Aufbrechen von Graffiti
- Enthält weder NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) noch NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), die in anderen Graffiti-Entfernern verwendet werden und ein signifikantes Gesundheitsrisiko darstellen können
- Ist nahezu geruchlos und verbessert dadurch den Anwenderkomfort und die Effizienz im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Entfernern, die starke Gerüche und schädliche Dämpfe freisetzen
- Geringe Umweltbelastung, da das Produkt keine aromatischen, aliphatischen oder chlorierten Lösungsmittel enthält
Spezifikation
Graffiti-Entferner | |
500 mL |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Von Wischtüchern bis zu Abfallbehältern, von Etiketten bis zu Abdeckfolien - sparen Sie bei allen Produkten.Aktionscode: 24132Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Jetzt kaufen