missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.550.222-019
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
150mm |
50 μm | |
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 | |
50mm | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe > Porengröße:0,05mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur