Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Marke:  Linker Industrietechnik™ 551.550.222-054
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11737276
  • 296.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
150mm
1mm
Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
50mm
Edelstahl
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe > Porengröße:1 mm