Learn More
Labcon 15 mL UVSafe™ Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Blocks 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
190.00 CHF - 317.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa |
---|---|
Farbe | Bernstein |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16634032
|
Labcon
3132-445-006-9 |
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton |
234.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16634042
|
Labcon
3142-435-006-9 |
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell/2 Gestelle/Packung/10 Packungen/Karton |
317.00 CHF
500 Stück |
|
|||||
16654042
|
Labcon
3142-871-006-9 |
500 Röhrchen/Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen/Karton |
190.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Conical centrifuge tube
- With attached plug style caps
- Block 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
- White printed graduations
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable tubes
- Capacity: 15 mL
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Polypropylenharz | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Bernstein | |
Ja | |
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen | |
17 mm | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten |