Learn More
Labcon 15 mL UVSafe™ Centrifuge Tubes with Plug Style Caps
Blocks 100% of UVA, UVB and UVC light but passes visible light
Marke: Labcon 3142-871-006-9
171.95 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.53590kg
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Mit angebrachten Verschlusskappen in Stopfenform
- Blockiert 100 % UVA-, UVB- und UVC-Strahlen, aber durchscheinend für sichtbares Licht
- Weiße aufgedruckte Graduierungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugation bis 12.500 x G
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbare Röhrchen
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
500 Röhrchen/Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen/Karton | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Bernsteinfarben | |
Ja | |
500 | |
500/Beutel | |
UVSafe™ Zentrifugenröhrchen | |
17 mm | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten |