Learn More
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3141-870-006-9
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Erhältlich mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen, die eine integrierte, geformte Elastomerdichtung oder Verschlusskappe in Stopfenform enthalten
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 17.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 15 ml
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650 sowie den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben.
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa | |
15 ml | |
Polypropylenharz | |
500 Röhrchen/Beutel, 500 Kappen/Beutel | |
SuperClear™ | |
17 mm | |
Ja | |
Befestigter flacher Schraubverschluss | |
2 bis 15 in 0,5 Schritten |
Naturfarben | |
Ja | |
Im Beutel | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Konisch | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ 15 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen > Befestigter flacher Schraubverschluss; 500 Röhrchen/Beutel; unsteril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur