Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke:  Labcon™ 3146-870-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16684042
  • 166.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
15 ml
Polypropylenharz
500/Beutel
PerformR™
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Konisch
Ja
2 bis 15 in 0,5 Schritten
Naturfarben
Ja
500/Pk.
Unsteril
Autoklavierbar
Ja
Flacher Schraubverschluss
17 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI, 500 Röhrchen pro Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen pro Karton, flache Schraubverschlüsse