Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke:  Labcon™ 3130-345-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16674022
  • 299.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
15 ml
Polystyrolharz
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
PerformR™
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Flacher Schraubverschluss
17 mm
Naturfarben
Ja
50/Packung
Steril
Nicht autoklavierbar
Konisch
Ja
2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar; Verschlusstyp: Flache Schraubverschlüsse; Material: Harz der Polystyrol-USP-Klasse VI; Sterilität: Steril; Menge: 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton