Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit Graduierungen und Beschriftungsfläche
Marke:  Labcon™ 3136-345-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16654032
  • 154.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
15 ml
Polypropylenharz
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
PerformR™
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Konisch
Ja
2 bis 15 in 0,5-er-Schritten
Naturfarben
Ja
50/Packung
Steril
Autoklavierbar
Ja
Flacher Schraubverschluss
17 mm
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 ml-Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar; Verschlusstyp: Flache Schraubverschlüsse; Material: Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI; Sterilität: Steril; Menge: 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton