Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
Tyvek™ Autoclave Bag is designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
2965.00 CHF - 4875.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Heißversiegelung |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kapazität (angloamerikanisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17765249
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2426 |
16,3 l | 552 oz. | 26 x 24 in. |
2965.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17775249
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3250 |
44 l | 1488 oz. | 50 x 32 in. |
4875.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams sliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Lint-free Category 1 (Helmke Drum)
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom environment
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Tyvek | |
Ja | |
<125 °C |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
<250 °F | |
5,30 mil |