Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bag
Tyvek™ Autoclave Bag is designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags can be heat sealed closed.
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A3250
Additional Details : Gewicht : 11.22640kg
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
- Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
- Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
- Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
44 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Tyvek | |
Ja | |
<125 °C | |
50 x 32 in. | |
127 cm | |
81 cm |
1488 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Unsteril | |
<250 °F | |
5,30 mil | |
50 in. | |
32 in. |