Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
Marke: Keystone Cleanroom Products TUBT2A03
Beschreibung
- Tyvek Schläuche™ sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
- Fusselfrei (Helmke-Trommel) - Während der Verwendung als Sterilisationsverpackung entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
- Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
- Hydrophob
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
Spezifikation
1422A Tyvek™ | |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
HDPE | |
Yes | |
500 ft. | |
3 in. | |
Sterilization Reel |
Autoklavierbar | |
None | |
Single-use | |
Heat Sealer | |
Non-sterile | |
500 ft x 3 in | |
152 m | |
7,62 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
548785 | Konformitätsbescheinigung | 06/03/2025 | TUBT2A03 |