Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator
Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products T2ASHEET78124E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
0,13 mm | |
<250°F | |
5,3 mil |
COC | |
Weiß | |
Tyvek | |
Ja | |
<125°C | |
2 x 3,15 m (78 x 124 in.) |