Learn More
Hirschmann™ 140 μl Na-hep Kapillaren
Eine ausgezeichnete Wahl für die Blutgasanalyse.
Marke:  Hirschmann™ 9222275
Artikelnummer. 10233531
  • 153.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Natriumheparinisiert
  • Mit Chargennummer auf der Verpackung
  • Außendurchmesser 2.35 mm, Innendurchmesser 1.55 mm
  • Gekennzeichnet mit: verwendbar bis, CE gemäß IVD 98/EC
Spezifikation
Spezifikation
Na-hep Kapillar
75 mm
140 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ 140 μl Na-hep Kapillaren > Volumen: 140 ul