Learn More
Fisherbrand™ 13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
115.00 CHF - 181.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Polypropylen
Verschlussgröße ND13
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11797597
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13 08 0166
Schwarz Mittelloch
115.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11707607
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 08 0336
Schwarz Oben geschlossen
181.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11717607
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
13 08 0639
Weiß Mittelloch Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11898881
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13 08 0452
Weiß Oben geschlossen
161.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 13 mm
  • PP-Schraubverschluss
  • Mittelloch
Spezifikation
Spezifikation
13 mm
Polypropylen
ND13
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm PP-Schraubverschluss, 13-425 Gewinde