Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem Glas hergestellt und eignen sich für eine Vielzahl von Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ 10-SV
57.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese 13-mm-Fläschchen sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und besitzen ein 13-425-Gewinde. Sie sind unter den Markennamen Thermo Scientific™ Premiere™, National™ und Chromacol™ erhältlich.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre ErfordernisseMaximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Nadelkontakt.
Kompatibel mit Autosamplern*
Shimadzu™
Funke Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™(Wisp Karussell mit 48 Positionen)
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spezifikation
13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde | |
13 mm | |
13 mm | |
10,0 ml | |
<500 μl | |
10 ml | |
100 mm | |
13-425 | |
8,5 ml |
13 mm | |
Klar | |
Glas | |
125 | |
Runder Boden | |
Schraubverschluss | |
Fläschchen mit 13-425-Schraubgewinde | |
Nein |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.