Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Die 13-mm-Septa für die Verwendung mit Schraubverschlüssen oder Schnapp-/Bördelverschlüssen sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12490188
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
  • Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septen aus PTFE/rotem Gummi sind eine kostengünstige Lösung für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 13-425-Schraubverschlüsse
PTFE/Gummi, Rubber
35° Shore
1,5 mm
Septen
13-425-Schraubverschluss
Rot
Ja
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
13-425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > Ivory PTFE/Red Rubber
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.