Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Die 13-mm-Septa für die Verwendung mit Schraubverschlüssen oder Schnapp-/Bördelverschlüssen sind in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-45
22.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12430198
  • 22.40 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
  • Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
  • Septum aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
  • PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
  • Vorgeschlitztes Septum lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septum für 13-425-Schraubverschlüsse
PTFE, Silikon
45° Shore
1,5 mm
Septen
13-425-Schraubverschluss
Rot, Weiß
Ja
100
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
13-425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen > Rotes PTFE/weißes Silikon, 0,045 in.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.