Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
13-mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet. Erhältlich in einem Sortiment an Ausführungen; vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren Kontaminationen.
5.60 CHF - 283.71 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Septum | Material | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12410188
|
Thermo Scientific™
C4015-1A |
Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen |
5.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12430188
|
Thermo Scientific™
C4015-1W |
Weiß | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
12400228
|
Thermo Scientific™
C4015-66 |
Schwarz | Keine | Phenolharz | Schraubkappe, oben offen |
84.58 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12410228
|
Thermo Scientific™
C4015-66A |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Phenolharz | Schraubkappe, oben offen |
61.72 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12420228
|
Thermo Scientific™
C4015-67A |
Schwarz, Rot, Weiß | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
12075540
|
Thermo Scientific™
C4015-30A |
Schwarz, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | PTFE, Naturkautschuk, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen |
31.34 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12410198
|
Thermo Scientific™
C4015-40A |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen |
43.67 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10476854
|
Thermo Scientific™
C4015-45W |
Weiß, Rot, White | Rotes PTFE/weißes Silikon, weich | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
12470208
|
Thermo Scientific™
C4015-55BLK |
Schwarz, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen |
48.14 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10497234
|
Thermo Scientific™
C4015-55W |
Weiß, Blau, White | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
10027684
|
Thermo Scientific™
C4015-75A |
Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
12460228
|
Thermo Scientific™
C4015-75W |
Weiß, Rot, White | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
12490208
|
Thermo Scientific™
C4015-5A |
Naturfarben | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | Polyethylen, Polypropylen | Schraube |
13.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11538250
|
Thermo Scientific™
B7815-13 |
Weiß | PTFE/PE-Schaumstoffeinlage | Urethan | Schraube |
59.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11593690
|
Thermo Scientific™
12-SC |
Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraube |
135.04 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11573710
|
Thermo Scientific™
12-SCS |
Schwarz | Keine (kein Loch) | Polypropylen | Schraube |
61.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11503710
|
Thermo Scientific™
12-SC(Y) |
Gelb | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
10295712
|
Thermo Scientific™
13-SC-ST15 |
Schwarz, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | N/A | ||||||
10514673
|
Thermo Scientific™
13-SCST |
Weiß | PTFE | Harnstoff | Schraube | N/A | ||||||
11553710
|
Thermo Scientific™
12-SC-8RT1 |
Rot, Schwarz, Red | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Polypropylen | Schraube |
231.86 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11563710
|
Thermo Scientific™
12-SC-ST2 |
Weiß, Rot, Schwarz | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraube | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Gewindekappen für AutosamplerfläschchenEingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.