Learn More
MP Biomedicals™ 12 mm-Kulturröhrchenkappen
Passend für Kulturröhrchen mit 12 mm x 75 mm . MP Biomedicals 12 mm-Kulturröhrchenkappen sind aufsteckbare Einwegdeckel aus robustem Polypropylen.
Marke: MP Biomedicals™ 07DP1050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Polypropylen | |
Schnappverschluss | |
Kultlurröhrchen 12 x 75 mm |
12 mm | |
Polypropylene | |
Unsteril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 12 mm-Kulturröhrchenkappen > 1 Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur