Learn More
Uvex™ 127 Herrenhose aus Baumwolle
Die Herrenhose besteht aus 100 % Baumwolle und verfügt über 7 Gürtelschlaufen um die Taille sowie 4 Taschen zur praktischen Aufbewahrung.
Marke: Uvex™ 8877508
22.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Herrenhose aus 100 % Baumwolle
- 7 Gürtelschlaufen und ein Knopf an der Taille
- Zwei Seitentaschen mit schrägem Zugang und zusätzlicher Tasche darunter
- Eine Hüfttasche mit sichtbarem Knopf
- Eine Zollstocktasche auf der rechten Seite
- Kappnaht im Schritt
Spezifikation
50 | |
General Purpose Pants | |
Weiß | |
Gekappter Schritt | |
Button |
Herren | |
Baumwolle | |
Straight | |
4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ 127 Herrenhose aus Baumwolle > 50
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur