Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
Marke:  Watson-Marlow Pumps 010.6112.R00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17833084
  • 2310.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
  • Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
  • Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
  • 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
  • 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
  • 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
  • 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
  • 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analog
IP31
30 psi
120F
90/264 V
LED
0.003 to 54 mL/min.
17 rpm
102R
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf > 100 Series Pump; Model: 120F Drive; Pump Head: 102R; Speed: 17 rpm