Learn More
Watson-Marlow Pumps 120 Antrieb mit Pumpenkopf
Die Pumpen der Baureihe 100 sind klein und stapelbar und sparen so wertvollen Platz in Reinräumen und LAF- und Biosicherheitsschränken. Sie bieten Fördermengen von bis zu 190 ml/min.
Marke: Watson-Marlow Pumps 010.6131.R00
2252.19 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
101 series pumps are small and stackable lab pumps for handling valuable and delicate fluids without contamination. Save valuable space in cleanrooms, LAF and biosafety cabinets.
- Die Pumpen der Baureihe 100 eignen sich perfekt zur Maximierung des Ertrags in Fermentations- und Zellkulturanwendungen. Die Baureihe 120F ist ultrakompakt und stapelbar und eignet sich für mehrere Förderaufgaben, wie z. B. pH-Kontrolle, Entschäumen, Nährstoff- und Pufferzugabe. Sie bietet eine ideale Kombination aus Größe und Technologie zur Optimierung Ihrer Prozesse. Die Pumpe der Baureihe 100 ist perfekt für Single-Use-Systeme geeignet. Ein fehlerfreier Schlauchwechsel dauert nur wenige Sekunden.
- Biopharmazeutische Prozesse erfordern eine präzise und wiederholbare, leicht zu validierende Pumpenleistung. Mit einem außergewöhnlichen Drehzahlbereich von 2.000:1 bietet die Pumpe der Baureihe 100 die Flexibilität und Reinheit, die für Arzneimitteltests so wichtig sind. Eine Tastenfeldverriegelung sichert Ihre Pumpenparameter für eine einheitliche und wiederholbare Leistung.
Standardmäßig erhältliche Pumpenkopf-Optionen (andere auf Anfrage):
- 120FR Einkanal-Pumpenkopf mit zwei Rollen für Endlosschläuche
- 114DV Einkanal-Pumpenkopf mit Klappdeckel für Endlosschläuche
- 400D1 Einkanal-Pumpenkopf für Endlosschläuche
- 400DM2 Zweikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
- 400DM3 Dreikanal-Pumpenkopf für Manifold-Schläuche
Spezifikation
Digitale variable Drehzahl | |
IP31 | |
30 psi | |
120S | |
90/264 V |
LED | |
0.003 to 54 mL/min. | |
0.1 to 32 rpm | |
102R |