Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder with Lid
120 L Pole Bag Holder with Lid is equipped with 2 wheels to make it easier to move.
167.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Environment with waste collection needed |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard 120 L bin bag |
Enthält | Bag Holder |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17928721
|
Gilac™
G631023 |
Grün |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17978751
|
Gilac™
G631024 |
Rot |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17948721
|
Gilac™
G631025 |
Yellow |
167.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
- The pedal also prevents contamination.
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move.
- 2 additional wheels are available as an option.
- Bag very easy to remove and put back.
- The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall.
- Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting.
- Pole bag holder with yellow lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid).
- Pole bag holder delivered to be assembled.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Environment with waste collection needed | |
Bag Holder | |
120 L | |
500 mm |
Reusable | |
Standard 120 L bin bag | |
HDPE | |
19,7 in. | |
Beutelhalter |