Learn More
BRAND™ 12-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
318.00 CHF - 470.00 CHF
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16144957
|
BRAND™
782720 |
0,4 μm | 48 x 1 |
470.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16154957
|
BRAND™
782721 |
0,4 μm | 4 x 9 |
318.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16164957
|
BRAND™
782726 |
8 μm | 48 x 1 |
470.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16174957
|
BRAND™
782727 |
8 μm | 4 x 9 |
318.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
- Für 12-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
- Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
Polycarbonat | |
Steril | |
12 |