Learn More
BRAND™ 12-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
Marke: BRAND™ 782727
270.99 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
- Für 12-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
- Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
12-Well Einsatz 2-in-1, PC-Membran 8 μm, Multipack | |
8 μm | |
Steril |
Polycarbonat | |
4 x 9 | |
12 |