Learn More
12-Molybdophosphorsäure-Hydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458670
Zum Warenkorb hinzufügen
12-Molybdophosphorsäure-Hydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458670
500 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11458670
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 056166.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Summenformel H3Mo12O40P
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
MDL-Nummer MFCD00149913
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphomolybdic acid
IUPAC-Name Phosphorsäuredodekamolybdänhexatriacontaoxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=OMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Schmelzpunkt 78°C to 90°C
Farbe Gelb
Dichte 3.15
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 1825.25 (Anhydrous)
Güte ACS
Physikalische Form Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS11H060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number056166.14,056166.36,056166.06,056166.22
ChargennummerU11J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog Number056166.14,056166.36,056166.06,056166.22
ChargennummerF08Q21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number056166.14,056166.36,056166.06,056166.22
ChargennummerC17U002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number056166.14,056166.36,056166.06,056166.22
ChargennummerJ12W033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number056166.14,056166.36,056166.06,056166.22
Name des Produkts
12-Molybdophosphorsäure-Hydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals >