Learn More
Hamilton™ 12 Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Nadeln mit Metallansatz (vernickeltes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln sind aus Edelstahl 304. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Ansatznadeln aus Metall (N) sind in praktischen Sechser-Packungen erhältlich. Individuelle Nadellängen und Spitzentypen sind erhältlich. Diese Nadeln sind mit einer Stärke von 10 – 33 Gauge erhältlich.
Marke:  Hamilton™ 7751-03
Artikelnummer. 12336369
  • 428.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-05-2025
Beschreibung
Datenblatt
  • Gauge – 12 Gauge
  • Spitzentyp – 5 oder AS
  • Nadellänge – Individuelle Nadellänge
  • Autoklavierbar – Ja
  • Verkaufsmenge – 6 Nadeln pro Packung
  • Nabe – Metall (N)
Spezifikation
Spezifikation
12 G
Ansatznadeln aus Metall
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ 12 Gauge, Ansatznadel aus Metall, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk. >