Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten 11-mm-Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10211585
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die in großer Auswahl erhältlichen chemisch inerten Polypropylenfläschen sind aus einem hochwertigen, GC-getesteten Polypropylenmaterial hergestellt, das für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet ist. Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss bieten für einige Anwendungen eine günstige Alternative zu Glas. Polypropylen ist chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Es kann verwendet werden, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenrückgewinnung
  • Fläschchen, 12 × 32 mm
  • Kompatibel zu Aluminium-Verschlüssen oder Snap-It™ Schnappverschlüssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MicroVial 600 µl aus hochreinem Polypropylen
12 mm
Polypropylen
Eingeschmolzener Einsatz
600 μl
600 μl
32 mm
11 mm Snap-It-Fläschchen
Nein
11 mm
12 mm
600 μl
<4 μl
Konischer Boden
Schnappverschluss
100
11 mm
400 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 11-mm-Kunststofffläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss für Autosampler > 600 μl MicroVial aus reinem Polypropylen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.