Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringdichtung aus PE, durchsichtig, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
15.95 CHF - 860.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Typ | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material (Auskleidung) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11777587
|
Fisherbrand™
11 15 0636 |
Rot, Weiß, Durchsichtig | Silikon/PTFE | 1 mm |
679.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11712428
|
Fisherbrand™
11 15 0637 |
Rot, Weiß, Durchsichtig | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
380.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11787587
|
Fisherbrand™
11 15 0650 |
Blau, Weiß, Durchsichtig | Silikon/PTFE | 1 mm |
860.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11844930
|
Fisherbrand™
11 15 2045 |
Rot, Weiß, Durchsichtig | Silikon/PTFE | 1,3 mm |
825.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11702428
|
Fisherbrand™
11 15 0635 |
Transparent, Rot-Orange | Naturkautschuk/TEF | 1 mm |
352.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15272056
|
Fisherbrand™
11 15 2106 |
Rot-Orange, Durchsichtig | Rotes Gummi/PTFE | 1 mm |
195.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16378367
|
Fisherbrand™
11 15 0634 |
Transparent | PTFE rein | 0,2 mm | N/A | ||||||
12908010
|
Fisherbrand™
11 15 0634 |
Transparent | PTFE rein | 0,2 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
11 mm | |
Polyethylen | |
HPLC | |
Schnappverschluss |