Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum
Kappen aus Polyethylen sind chemisch inert und eignen sich für die meisten Chromatographie-Anwendungen.
17.10 CHF - 1100.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
---|---|
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
Typ | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Vorgeschlitzt | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Vorgeschlitzt | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11814910
|
Fisherbrand™
11 15 1151 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Blau | 1,3 mm |
359.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11867301
|
Fisherbrand™
11 15 1267 |
Naturkautschuk/TEF | Rot-Orange, Durchsichtig, Blau | 1 mm |
266.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11824910
|
Fisherbrand™
11 15 1268 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Blau | 1 mm |
685.36 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
11834910
|
Fisherbrand™
11 15 1269 |
Silikon/PTFE | Weiß | Ja | 1 mm |
1100.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16398367
|
Fisherbrand™
11 15 2047 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Blau | Ja | 1,3 mm |
563.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16308377
|
Fisherbrand™
11 15 2107 |
Rotes Gummi/PTFE | Beige, Rot-Orange, Blau | 1 mm |
196.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
15522320
|
Fisherbrand™
11 15 2107 |
Rotes Gummi/PTFE | Beige, Rot-Orange, Blau | 1 mm | N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die Neugestaltung der Verriegelungslaschen erleichtert die Aufbringung und Entfernung von Deckeln
- Vergrößerte offene Fläche ermöglicht das Einstechen der Nadel auf der gesamten Öffnung des Fläschchens
- Strukturierte Außenfläche für einfacheres Greifen und verbesserte Erkennung durch Autosampler mit optischen Fläschchensensoren
- Uneingeschränkt kompatibel mit allen Snap-It Fläschchen
- Keine Werkzeuge zum Bördeln oder Öffnen erforderlich
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
11 mm | |
Polyethylen | |
HPLC | |
Schnappverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Schnappringdichtung aus PE, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum