Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C4011-88
192.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12473808
  • 193.68 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • Enthält die passende Anzahl von Fläschchen und silbernen Aluminiumversiegelungen mit vormontierten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
12 mm
Glas, PTFE, Naturkautschuk
2 ml
Fläschchen: C4011-1, Verschluss: C4011-1AP
2 ml
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Nicht montiertes Komfort-Kit für Fläschchen mit Bördelverschluss
Nein
Klarglas; Silberversiegelung, Septum aus PTFE/rotem Gummi, 2 ml
Durchsichtig
No
PTFE/rotes Gummi
500
Aluminium
32 mm
11 mm
11 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss > Klarglas; Silberversiegelung, Septum aus PTFE/rotem Gummi, 4 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.