Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ 2-RV8-CP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen
  • Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
12 mm
Glas
2 mL
Fläschchen: 2-RV, Verschluss: 11-PSN(B)-8RT1
2 ml
Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Komfortkit mit unmontierten Fläschchen mit Schnappverschluss
Ja
Komfortkit, Fläschchen mit weiter Öffnung und Schnappverschluss
Durchsichtig
No
PTFE/Gummi
100 Pk.
Polyethylen
32 mm
11 mm
11 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.