Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Fläschchen-Kit mit Bördelkappe, Klarglas, Aluminiumkappe, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
18.25 CHF - 33.55 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig lackiert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12696655
|
Fisherbrand™
11 25 1053 |
Naturkautschuk/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
33.55 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10571383
|
Fisherbrand™
11 25 1054 |
Naturkautschuk/Butyl/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
29.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15552320
|
Fisherbrand™
11 25 2281 |
Naturkautschuk/Butyl/TEF | 11 09 0476 + 11 03 0300 |
19.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15542320
|
Fisherbrand™
11 25 2263 |
Naturkautschuk/TEF | 11 09 0356 + 11 03 0535 | N/A | ||||||
Beschreibung
- ND11
- Glas
- Durchsichtig
- 1.5 ml
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss |