Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Bördelfläschchenkit, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 25 1097
Artikelnummer. 10692143
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • ND11
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
  • Beschriftungsfeld
  • 1,5 ml
  • Bördelverschluss
  • Mittelloch
  • Aluminium
  • Naturkautschuk/TEF
  • Durchsichtig lackiert
  • 60° Shore A
  • 1,0 mm dick
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig lackiert
Bernsteinfarbig
Glas
100
Bördelverschluss
Ja
Naturkautschuk/TEF
11.6 mm
2 ml
Aluminium
32 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Bördelfläschchenkit, Braunglas, Aluminiumkappe, Septum aus Naturkautschuk/PTFE > Gepatcht, 1.0 mm dick, 60° Shore A