Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel.
18.41 CHF - 418.20 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 11 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10739285
|
Thermo Scientific™
2-CV(A) |
2,0 ml | Ja | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 500 Pk. | N/A | ||||||
10003264
|
Thermo Scientific™
03-FIV(A) |
0,3 ml | Ja | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 500 Pk. | N/A | ||||||
10245762
|
Thermo Scientific™
1.1-CTV(A) |
1,4 ml | Nein | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | 500 Pk. | N/A | ||||||
10402972
|
Thermo Scientific™
03-FIRV(A) |
300 μl | Ja | Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss | 500 Pk. | N/A | ||||||
11553730
|
Thermo Scientific™
2-RV(A) |
2,0 ml | Ja | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss | 500 Pk. | N/A | ||||||
10424363
|
Thermo Scientific™
C4012-2 |
2 ml | Nein | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 100 Pk. | N/A | ||||||
12430088
|
Thermo Scientific™
C4012-2W |
2 ml | Ja | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 100 Pk. | N/A | ||||||
12443728
|
Thermo Scientific™
C4011-2 |
2 ml | Nein | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 100 Pk. | N/A | ||||||
11911523
|
Thermo Scientific™
C4011-2W |
2 ml | Ja | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | 100 Pk. | N/A | ||||||
12420068
|
Thermo Scientific™
C4011-LV2 |
500 μl | Nein | MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, Braunglas | 100 Pk. | N/A | ||||||
10556765
|
Thermo Scientific™
C4011-LV2W |
500 μl | Ja | MacroVial Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz, Braunglas, mit Beschriftungsfeld | 100 Pk. | N/A | ||||||
12460068
|
Thermo Scientific™
C4011-S2W |
2 ml | Ja | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert | 100 Pk. | N/A | ||||||
12433778
|
Thermo Scientific™
C4011-6 |
2 ml | Nein | 11 mm Snap-It-Fläschchen | 100 Pk. | N/A | ||||||
10679775
|
Thermo Scientific™
C4011-6W |
2 ml | Ja | 11 mm Snap-It-Fläschchen | 100 Pk. | N/A | ||||||
11945703
|
Thermo Scientific™
C4011-S6W |
2 ml | Ja | 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert | 100 Pk. | N/A | ||||||
Beschreibung
Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel. Sie werden aus hochwertigem 51A Glas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie zwischen Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
- Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals erfordern Mikroeinsätze mit 6 mm Durchmesser
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
- Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Kompatibel mit Autosamplern*
- Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
- *Der Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
Spezifikation
11 mm | |
Bernsteinfarben | |
Glas | |
11 mm |
12 mm | |
12 mm | |
32 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.