Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 1986
192.81 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10349487
  • 212.00 CHF / 1000 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Blau
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotes Gummi/PTFE
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Rot-Orange, Blau
Aluminium
100
Bördelverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, blau, Mittelloch, angebrachtes Septum > RedRubber/PTFE rot-orange/beige ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A