Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
694.00 CHF - 804.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
---|---|
Farbe | Rot, Weiß, Gold |
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11834880
|
Fisherbrand™
11 03 0318 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Gold | 1,3 mm |
694.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844880
|
Fisherbrand™
11 03 0332 |
Silikon/PTFE | Rot, Weiß, Gold | 1 mm |
804.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 11 mm
- Magnetische Kappe
- Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC |
Rot, Weiß, Gold | |
Stahl | |
Bördelverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, magnetisch, Mittelloch, angebrachtes Septum