Learn More
Cole-Parmer™ 1104-1 Alconox-Reiniger
Cole-Parmer 1104-1 Alconox Reiniger, Zur Verwendung Mit: Für manuelle oder Ultraschallreinigung, Zertifizierungen/Konformität: FDA-konform, Menge: 1Each
Marke: Cole-Parmer™ 17775-05
146.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Cole-Parmer 1104-1 Alconox-Reiniger, zur Verwendung mit: Für manuelle oder Ultraschallreinigung, Zertifizierungen/Konformität: FDA-konform, Menge: 1Each
Spezifikation
Alconox Reiniger | |
FDA-konform | |
Für die manuelle oder Ultraschallreinigung | |
Je 1 |
Sicherheit und Handhabung
- Alconox 1104-1
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30