Learn More
Fisherbrand™ 11-mm-Enghalsfläschchen mit Bördelrand
Standardfläschchen für GC und HPLC.
22.65 CHF - 23.85 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
Flaschenhalstyp | Klemme |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Marking Spot | Skala | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10326042
|
Fisherbrand™
11 09 0356 |
2 ml | Nein | Nein |
22.65 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11535884
|
Fisherbrand™
11 09 0476 |
2 ml | Ja | Ja |
23.85 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11555894
|
Fisherbrand™
11 09 0831 |
2,7 mL | Nein | Nein |
23.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Klemme | |
< 100 μl | |
100 |
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
Flachboden | |
ND11 |