Learn More
11-Hydroxyundecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15416497
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
11-Hydroxyundecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416497
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15416497
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33647.MD
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 83905-98-0 | C11H25O4P | 252.291 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83905-98-0
Summenformel C11H25O4P
Molekulargewicht (g/mol) 252.291
MDL-Nummer MFCD11982869
InChI-Schlüssel PPCDEFQVKBXBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-hydroxyundecyl phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl-1-phosphonic acid, 11-hydroxyundecylphosphonic acid, phosphonic acid, 11-hydroxyundecyl, 11-hydroxyundecylphosphonic acid gc
PubChem CID 45158971
IUPAC-Name 11-hydroxyundecylphosphonsäure
SMILES C(CCCCCO)CCCCCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Hydroxyundecylphosphonic acid
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Strukturformel HO(CH2)11P(O)(OH)2
Menge 250 mg
Formelmasse 252.29
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Chargennummer10247109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog NumberH33647.MD,H33647,H33647.03
Chargennummer10246431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberH33647.MD
Chargennummer10177495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Chargennummer10236475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33647.MD,H33647.03
Name des Produkts
11-Hydroxyundecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals >