Learn More
Thermo Scientific™ Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I (10x)
Optimieren Sie die Reaktionsbedingungen für RNase-freie DNase I mit diesem 10x Tris-HCl (pH 7,5)-Reaktionspuffer, der MgCl2 enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ B43
22.12 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
22.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10202730
  • 31.60 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
10x Reaktionspuffer mit MgCl2 wird mit DNase I verwendet, RNase-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10X
1 mL
Reaktionspuffer
Herkömmliches Klonen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2798515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB43
Chargennummer2847691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB43
Chargennummer2853121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB43
Chargennummer2864910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB43
Chargennummer2906693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberB43
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I (10x) > 1 ml