Learn More
Thermo Scientific™ Eam1105I Buffer (10X)
Optimieren Sie mit diesem Puffer, der für eine bessere Stabilität mit BSA vorgemischt wurde, die Verdauung mit dem Eam1105I-Restriktionsenzym.
Marke:  Thermo Scientific™ B25
23.82 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10359339
  • 34.00 CHF / 10 Milliliter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eam1105I Buffer (10X) > 1 ml