Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Treffen Sie Ihre Wahl unter diesen für eine Vielzahl an Autosamplern geeigneten hochwertigen Braunglasfläschchen.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13181683
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Braunglas; 2 ml
12 mm
12 mm
2,0 ml
< 170μL
2 ml
32 mm
Fläschchen mit 10-425-Schraubgewinde
Nein
10 mm
Bernsteinfarben
Amber Glass, Glas
None
Flachboden
Schraubverschluss
100
10-425
1,5 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung > Braunglas; 2 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.