Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-V1
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Einige Fläschchen weisen eine Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
Kompatibel mit Autosamplern*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
10 mm | |
Transparent | |
Glas | |
150 μl Behälter | |
<4 μl | |
1,5 ml | |
32 mm | |
Fläschchen mit Schraubgewinde | |
Nein |
12 mm | |
12 mm | |
1,5 ml | |
Micro-V, konisches MicroVial (Klarglas) mit 150-μl-Reservoir | |
Abgeschrägte Basis | |
Schraubverschluss | |
100 | |
10-425 | |
1,1 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.