Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
10-mm-Schraubverschlüsse mit weiter Öffnung und Septen sind mit einem 10-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren Anwendungsanforderungen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-35BLK
Beschreibung
Thermo Scientific™ National™ 10 mm-Gewindekappen mit weiter Öffnung und Septa verfügen über ein 10-425-Gewinde und sind mit einer Vielzahl von Autosamplern kompatibel. Sie sind in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich.
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
Spezifikation
Red/White | |
Schwarz | |
No | |
Rotes PTFE/weißes Silikon, weich | |
100 | |
Schraubkappe, oben offen | |
10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Schwarz, Septen: Shimadzu rotes PTFE/weißes Silikon | |
PTFE, Silikon, Polypropylen | |
2 ml | |
National | |
1,3 mm | |
10 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.