Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
10-mm-Schraubverschlüsse mit weiter Öffnung und Septen sind mit einem 10-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren Anwendungsanforderungen erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-55A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12201172
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National™ 10 mm-Gewindekappen mit weiter Öffnung und Septa verfügen über ein 10-425-Gewinde und sind mit einer Vielzahl von Autosamplern kompatibel. Sie sind in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich.
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blue/White
Hellblau
Ja
National
1,5 mm
10 mm
Hellblau; Septa: Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
PTFE, Silikon, Polypropylen
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
100
Schraubkappe, oben offen
10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 10-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen > Hellblau; Septa: Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.