Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Marke:  Thermo Scientific™ C4010-17W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12473628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
  • Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
  • Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hellblau
12 mm
Glas, PTFE, Silikon
2 ml
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-60A
2 ml
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Ja
8.5 mm
Klarglas mit Beschriftungsfeld, hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Durchsichtig
No
Rotes PTFE/weißes Silikon
100
Polypropylen
32 mm
10/425 mm
10/425 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen > Klarglas mit Beschriftungsfeld, hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.