Learn More
HUBER 10 l Thermofluid
Empfohlen für zahlreiche Anwendungen in der Temperaturregelung. Huber Kältemaschinenbau™ 10 l Thermofluid-Öle ermöglichen eine optimale Wärmeübertragung. Die Temperaturspannen reichen von -90 ° – 275 °C, mit einer Viskosität von 25 ° bei 3 bis 50 mm2/Sekunde.
Marke:  HUBER 6276
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11597364
  • 3215.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Thermofluide für viele Temperieraufgaben
  • Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
  • Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
  • Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
  • Praktische 10 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für mittelgroße Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
Spezifikation
-80 °C bis +100 °C bis 250 °C
10 l
3 mm2/s.
Silikonöl
100 °C offenes Bad, 250 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™)
Name des Produkts
HUBER 10 l Thermofluid > Temperaturbereich: –80 bis 100 °C, Viskosität: 3 mm2/s